Learn More
Corning™ Einfache Mikroskopobjektträger
Schlichtes, durchsichtiges Glas
294.53 CHF - 386.16 CHF
Spezifikation
Material | Kalknatronglas |
---|---|
Dicke (metrisch) | 0,9 bis 1,1 mm |
Anzahl pro Karton | 5/Karton |
Anzahl pro Packung | 1 |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11373805
|
Corning™
2947-75X50 |
50 mm |
386.16 CHF
720 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11363805
|
Corning™
2947-75X38 |
38 mm |
294.53 CHF
720 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Vorgereinigt, gebrauchsfertig
- Aus Kalknatronglas gefertigt
- Objektträgerdicke: 0.9 bis 1.10 mm
- Nicht steril
Spezifikation
Kalknatronglas | |
5/Karton | |
Unsteril |
0,9 bis 1,1 mm | |
1 | |
75 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Einfache Mikroskopobjektträger