Learn More
Hirschmann™ Pipetus™ Pipettierhilfen
Die genaue Füllstandskonfiguration wird durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus keramischem Verbundstoff ermöglicht. Der Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Pipettenfüller gestattet das Aufladen und Abgeben von Medien auf Tastendruck. Eine exakte und stufenlos verstellbare Pump- und Sauggeschwindigkeit kann sowohl für die Befüllung als auch die Belüftung innerhalb von fünf präzise harmonisierten Leistungsniveaus ausgewählt werden.
Marke:  Hirschmann™ 9907200
Artikelnummer. 10034270
  • 605.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die genaue Konfiguration des Füllstands wird durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff ermöglicht. Die Ventile sind verschleißfrei und bieten maximale chemische Beständigkeit. Eine exakte und stufenlos verstellbare Pump- und Sauggeschwindigkeit kann sowohl für die Befüllung als auch die Belüftung innerhalb von fünf präzise harmonisierten Leistungsniveaus ausgewählt werden. Das integrierte Farbdisplay zeigt den Pipettiermodus, die Drehzahlen und den Ladezustand des Akkus. Das Laden des Akkus erfolgt ohne Kontakte und wird durch einen Mikroprozessor in einer induktiven Ladestation gesteuert. Die durchdachte ergonomische Form fördert ermüdungsfreie Arbeit.
  • NiMH-Akkumulatoren
  • Induktive Lade- und Abstellstation im Lieferumfang enthalten
  • Standard-Wandhalterung
  • Pumpenmotor mit niedrigem Geräuschpegel und frei von Vibrationen
  • Hochgenaues Pipettieren durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff
  • Absolut dichter Sitz aller Pipetten durch Silikonadapter
  • Hydrophober PTFE-Membranfilter mit 0.2 μm Porenweite
  • Für Mess-, Voll- und Pasteurpipetten, von 0.1 ml bis 200 ml
Spezifikation
Spezifikation
NiMH
0,2 μm
Präzises Pipettieren
0.1 bis 200 ml
Pumpenmotor
240 g
PTFE
Pipettenfüller
Mess-, volumetrische und Pasteurpipetten
230 V-Ladegerät mit EURO-Stecker, induktives Laden und Abstellstation sowie Standardwandhalterung, Pipettenhalter mit Sicherheitsventil und Filter
EU
240 V
Dokumentation
Manuals
Product Information
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hirschmann™ Pipetus™ Pipettierhilfen > Funktionsbereich: 0.1 ml bis 200 ml; Enthält: 230 V-Ladegerät mit EURO-Stecker, induktives Laden und Abstellstation sowie Standardwandhalterung, Pipettenhalter mit Sicherheitsventil und Filter