Learn More
BRAND™ Pipettenglas
Pipettenbox aus Aluminium mit Silikonbeschichtung für Lagerung und Sterilisation
71.75 CHF - 89.50 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial Aluminium
Material Aluminium
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Sterilisation von Pipetten
Auskleidungsmaterial Silikon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15653957
Unterlagen ansehen
BRAND™
28920
150 bis 200 mm
71.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15663957
Unterlagen ansehen
BRAND™
28925
235 bis 305 mm
77.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15673957
Unterlagen ansehen
BRAND™
28930
315 bis 385 mm
84.40 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15683957
Unterlagen ansehen
BRAND™
28935
315 bis 485 mm
89.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lagerung von Pipetten verschiedener Längen
  • Sterilisieren von Pipetten verschiedener Längen
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Aluminium
    Rechteckig
    Silikon
    Steril
    Aluminium
    Lagerung und Sterilisation von Pipetten
    Pipettenbox
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ Pipettenglas