Learn More
BRAND™ Pipettenglas
Pipettenbox aus Aluminium mit Silikonbeschichtung für Lagerung und Sterilisation
Marke:  BRAND™ 28935
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15683957
  • 82.70 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lagerung von Pipetten verschiedener Längen
  • Sterilisieren von Pipetten verschiedener Längen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    Aluminium
    Rechteckig
    Silikon
    Steril
    Aluminium
    Lagerung und Sterilisation von Pipetten
    Pipettenbox
    315 bis 485 mm