Learn More
Gilson™ PIPETMAXTM
PIPETMAXTM is an automated pipetting solution for the efficient processing of high-throughput biological assays, all in a benchtop size that easily fits into any lab.
35030.00 CHF - 36610.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Automatisierter Pipettierer |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Kanäle | 8 |
Material | Polypropylen, Glas |
Volumen (metrisch) | 1 bis 1.000 μl |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16636165
|
Gilson™
32100001 |
Abdeckung mit Ausschnitten |
36610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16626165
|
Gilson™
32100000 |
Standardabdeckung |
35030.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16646165
|
Gilson™
32100002 |
Externe Sicherheitsverriegelung |
35780.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
PIPETMAX is built upon PIPETMANTM technology, helping to reduce costly technical replicates and maximize reproducibility by eliminating inconsistencies due to common pipetting errors. The automated system frees up time devoted to tedious pipetting jobs that improve lab productivity and allows you get to results faster. Several pre-developed, validated protocols are available for download while custom protocols can be written to accommodate any workflow.
- Hardware and software of the PIPETMAX are customizable to fit specific needs of the assay, allowing you to configure and customize runs to any reagent, kit, or protocol
- 8-channel cassettes can be set to use 1 to 8 tips
- With a volume range from 1 to 1000 μL, PIPETMAX is an ideal solution for qPCR, NGS reactions, and cell-based assays
- Small footprint and easily fits on lab bench or under a fume hood
- Easy to move to location most suited for the assays at hand
Spezifikation
Automatisierter Pipettierer | |
8 | |
1 bis 1.000 μl | |
96- und 384-Well-Mikrotiterplatten, Streifenplatten und Zellkulturformate | |
TRILUTION™ | |
50/60 Hz, 100/240 V AC, 24 V DC, 6,25 A, 150 W | |
6,25 A |
ISO 9001 | |
Polypropylen, Glas | |
Liquid Handling | |
Touchscreen-Tablet oder PC-Steuerung über USB und TRILUTION™ Micro-Software | |
Polypropylen | |
100/240 V | |
50/60 Hz |