Learn More
Gilson™ PIPETMAXTM
PIPETMAXTM is an automated pipetting solution for the efficient processing of high-throughput biological assays, all in a benchtop size that easily fits into any lab.
Marke:  Gilson™ 32100001
31938.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25050" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16636165
  • 36610.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
PIPETMAX basiert auf der PIPETMAN™ Technologie und hilft dabei, kostspielige technische Wiederholungen zu reduzieren und die Reproduzierbarkeit zu maximieren, indem Inkonsistenzen aufgrund häufig auftretender Pipettierfehler beseitigt werden. Das automatisierte System spart Zeit bei mühsamen Pipettieraufgaben, um so die Laborproduktivität zu verbessern und schnellere Ergebnisse zu ermöglichen. Mehrere vorentwickelte, validierte Protokolle stehen zum Download zur Verfügung, während benutzerdefinierte Protokolle für jeden Arbeitsablauf geschrieben werden können.
  • Hardware und Software des PIPETMAX können an die spezifischen Anforderungen des Assays angepasst werden, sodass Sie Durchläufe für jedes Reagenz, Kit oder Protokoll konfigurieren und anpassen können
  • 8-Kanal-Kassetten können auf 1 bis 8 Spitzen eingestellt werden
  • Mit einem Volumenbereich von 1 bis 1000 μl ist PIPETMAX eine ideale Lösung für qPCR, NGS-Reaktionen und zellbasierte Assays
  • Geringe Stellfläche und passt problemlos auf Labortisch oder unter einem Abzug
  • Einfacher Transport an den für die Assays am besten geeigneten Ort
Spezifikation
Spezifikation
Automatisierter Pipettierer
8
1 bis 1.000 μl
96- und 384-Well-Mikrotiterplatten, Streifenplatten und Zellkulturformate
Touchscreen-Tablet oder PC-Steuerung über USB und TRILUTION™ Micro-Software
Polypropylen
100/240 V
6,25 A
ISO 9001
Polypropylen, Glas
Liquid Handling
Abdeckung mit Ausschnitten
TRILUTION™
50/60 Hz, 100/240 V AC, 24 V DC, 6,25 A, 150 W
150 W
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PIPETMAXTM > PIPETMAX mit Deckelausschnitten; Zertifizierungen/Konformität: Innova 9001; Material: Polypropylen; Häufigkeit: 50/60 Hz; Software: TRILUTION™; Wattleistung: 150 W