Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul
GREENER_CHOICE
Umweltverträglich hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 50 bis 1000 μl sind dünnwandig, hochtransparent, einfach abzuwerfen und verursachen nur geringe Abfallmengen. Die Graduierungen ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke:  BRAND™ 732252
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15134927
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
  • Nicht steril
  • Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen.
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
  • Graduierungen bei 250, 500 und 1000 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung.
  • Erhältlich entweder in Großpackungen oder in praktischen, umweltfreundlichen Stapelgestellen
  • Die lose verpackten Spitzen sind blau, und die Spitzen im Gestell sind farblos und werden in das blaue Spitzentablett gesteckt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1000 μl
Farblos
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Racks
TipStack, 2 x 5 Racks of 96
Polypropylen
Unsteril
7 cm
Für Routine-Pipettierarbeiten in Labor und Forschung
Universal
Ja
250, 500, 1000 μl
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
BRAND™ Pipettenspitzen, 50 bis 1000 ul > Standard; Colorless; Racked, TipStack, 2 x 5 racks of 96 pieces