Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 0,5 bis 5 ml
Präzisionsgeformt aus hochreinem, DiHEMDA- und oleamidfreiem, nativem Polypropylen. BrandTech™ BRAND™ Pipettenspitzen mit 0.5 bis 5 ml ermöglichen das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten. Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
27.35 CHF - 133.12 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0.5 bis 5 ml |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (metrisch) | 16 cm |
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10135350
![]() |
BRAND™
702605 |
TipBox |
51.06 CHF
28 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10530072
|
BRAND™
702595 |
Bulk |
27.35 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10694721
|
BRAND™
702600 |
Bulk, Bagged |
133.12 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochreinem Polypropylen, frei von Oleamid und DiHEMDA.
- Die schlanke Form ermöglicht auch das Pipettieren aus engen Volumenmessgeräten wie z.B. Messkolben mit NS 12/21.
- Geeignet für Transferpipette™ und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE™ Mikroliter-Pipetten.
- Die sauberen, hydrophoben Oberflächen gewährleisten eine geringere Probenrückhaltung sowie höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar).
Spezifikation
0.5 bis 5 ml | |
Farblos | |
16 cm | |
Schmal |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von DiHEMDA und Oleamid | |
Polypropylen |