Learn More
Sartorius Pipettenständer und Zubehör
Zur Anwendungsoptimierung von mLINE™ und Proline™ mechanischen Pipetten. Die Sartorius Pipettenständer und Zubehörteile umfassen Einzel- und Multipipettenständer, farbkodierte Verschlüsse sowie ein Kalibrierwerkzeug. Auch für den Einsatz mit einer Reihe von Standard-Pipettenmarken geeignet.
109.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylene |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | mLINE™/Proline™ Plus mechanische Pipette |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10398222
|
Sartorius
725620 |
Pipette Holder |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Pipettenständer- Für die Lagerung von unbenutzten Pipetten in aufrechter Position, um eine Kontamination der Arbeitsfläche zu vermeiden
- Der gerade Ständer eignet sich für alle mechanischen Geräte und lagert diese übersichtlich in einer Reihe für den sofortigen Zugriff
- Der Karussellständer ist ideal, um Platz auf dem Arbeitstisch zu sparen und fasst bis zu 6 mechanische Pipetten
- Der kompakte mLINE/Proline Plus Einzelständer kann eine einzelne mechanische Pipette aufnehmen
- Die farbigen Kappen helfen dabei, das Volumen der mLINE-Pipetten festzustellen, so dass diese einfach an die jeweilige Spitzengröße angepasst werden können
- Enthält 5 farbkodierte Ersatzverschlusskappen
- Kalibrierwerkzeug für mechanische mLINE oder Proline Plus Pipetten für kontinuierliche Genauigkeit und Präzision
- Kann auch als Röhrchenöffner verwendet werden
Spezifikation
Polypropylene | |
mLINE™/Proline™ Plus mechanische Pipette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Pipettenständer und Zubehör