Learn More
Sartorius Pipettenständer und Zubehör
Zur Anwendungsoptimierung von mLINE™ und Proline™ mechanischen Pipetten. Die Sartorius Pipettenständer und Zubehörteile umfassen Einzel- und Multipipettenständer, farbkodierte Verschlüsse sowie ein Kalibrierwerkzeug. Auch für den Einsatz mit einer Reihe von Standard-Pipettenmarken geeignet.
Marke: Sartorius 725620
79.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettenständer- Für die Lagerung von unbenutzten Pipetten in aufrechter Position, um eine Kontamination der Arbeitsfläche zu vermeiden
- Der gerade Ständer eignet sich für alle mechanischen Geräte und lagert diese übersichtlich in einer Reihe für den sofortigen Zugriff
- Der Karussellständer ist ideal, um Platz auf dem Arbeitstisch zu sparen und fasst bis zu 6 mechanische Pipetten
- Der kompakte mLINE/Proline Plus Einzelständer kann eine einzelne mechanische Pipette aufnehmen
- Die farbigen Kappen helfen dabei, das Volumen der mLINE-Pipetten festzustellen, so dass diese einfach an die jeweilige Spitzengröße angepasst werden können
- Enthält 5 farbcodierte Ersatzkappen
- Kalibrierwerkzeug für mechanische mLINE oder Proline Plus Pipetten für kontinuierliche Genauigkeit und Präzision
- Kann auch als Röhrchenöffner verwendet werden
Spezifikation
weiß/schwarz | |
Polypropylene | |
Lagerung von Pipetten bei Nichtgebrauch | |
Je 1 |
Pipettes | |
Pipette Holder | |
mLINE™/Proline™ Plus mechanische Pipette | |
29 mm B x 250 mm T x 60 mm H |