Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.0
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
142.00 CHF - 235.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00006159
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15464609
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J62195.AK
250 mL
142.00 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15474609
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J62195.AP
500 mL
235.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PIPES (Piperazine-N,N?-bis(2-ethanesulfonic acid), is frequently used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues and has a negligible capacity to bind divalent ions. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer is done.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
PIPES (Piperazine-N,N′-bis(2-Ethansulfonsäure) wird häufig als Puffermittel in der Biochemie verwendet. PIPES hat pKa in der Nähe des physiologischen pH-Wertes, was es für die Zellkulturarbeit nützlich macht. PIPES minimieren den Lipidverlust beim Puffern der Glutaraldehydhistologie in Pflanzen- und Tiergeweben und haben eine vernachlässigbare Fähigkeit, zweiwertige Ionen zu binden. Die Fixierung von Pilzzoosporen für die Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie war optimal, da eine Kombination aus Glutaraldehyd und Formaldehyd in PIPES-Puffer erfolgt ist.
Löslichkeit
Löslich in 1 M NaOH (0.5 M bei 20 °C), Wasser (∼1 g/l bei 100 °C) und 0.5 N NaOH (0.1 M).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.0