Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.0 Artikelnummer.: 15464609
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.0
Artikelnummer. 15464609
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15464609
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62195.AK
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES (Piperazine-N,N?-bis(2-ethanesulfonic acid), is frequently used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues and has a negligible capacity to bind divalent ions. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer is done.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
PIPES (Piperazin-N,N′-bis(2-Ethansulfonsäure) wird häufig als Puffermittel in der Biochemie verwendet. PIPES hat pKa in der Nähe des physiologischen pH-Wertes, was es für die Zellkulturarbeit nützlich macht. PIPES minimieren den Lipidverlust beim Puffern der Glutaraldehydhistologie in Pflanzen- und Tiergeweben und haben eine vernachlässigbare Fähigkeit, zweiwertige Ionen zu binden. Die Fixierung von Pilzzoosporen für Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie war optimal bei einer Kombination aus Glutaraldehyd und Formaldehyd in PIPES-Puffer.
Löslichkeit
Löslich in 1 M NaOH (0,5 M bei 20 °C), Wasser (∼1 g/l bei 100 °C) und 0,5 N NaOH (0,1 M).
Hinweis
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00006159
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 1.0 M
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 7.0 >