Learn More
Brady™ Pipe Markers - with Holder Water
15.90 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | White on Green |
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzeigetext | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12519747
|
Brady™
N003412 |
Eau glacée |
15.90 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12549747
|
Brady™
N003425 |
Eau pluviale |
15.90 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12539747
|
Brady™
N003379 |
Eau de chauffe |
15.90 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Wasser-Rohrmarkierer
Spezifikation
ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC | |
White on Green | |
Polyester | |
Pipe and valve marking | |
French | |
4 Pk. | |
-40 bis 110 °C | |
0.099 mm | |
1.02 in. | |
9.84 in. |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Rohrmarkierung | |
4 | |
4 Markers/Card | |
-40 °F bis +230 °F | |
0.0039 in. | |
26 x 250 mm | |
26 mm | |
250 mm |