Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage
Erschwingliche Waage für zuverlässige Ergebnisse
1389.75 CHF - 1700.40 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten), GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr |
---|---|
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Grundwägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung, Dichtebestimmung |
Material | Metallunterteil, Kunststoffoberteil, abnehmbare Edelstahlwanne, Glaswindschutz |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50 bis 86 °F, Betriebsfähigkeit garantiert zwischen 41 bis 104 °F |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17278770
|
OHAUS™
30619385 |
6200 g | 0,01 g | PX6202 |
1700.40 CHF
1 Einheit |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17268770
|
OHAUS™
30619384 |
6200 g | 0,01 g | PX6202/E |
1427.90 CHF
1 Einheit |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17258770
|
OHAUS™
30619383 |
620 g | 0,001 g | PX623 |
1689.50 CHF
1 Einheit |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17248770
|
OHAUS™
30619382 |
620 g | 0,001 g | PX623/E |
1389.75 CHF
1 Einheit |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschreibung
- Die PX bietet hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit für grundlegende Wägeanwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung zu einem günstigen Preis.
- Die PX mit einem Untergehäuse aus Metallguss, dem Unterbau und der Waagschale aus Edelstahl ist für eine vielseitige, langfristige Nutzung konzipiert.
- Der PX verfügt über ein zweizeiliges Display für zusätzliche Informationen und Handlungsempfehlungen sowie über einen USB/RS232-Anschluss für eine einfache Kommunikation. Die Modelle mit Windschutz verfügen über einen Antistatik-Stab zur praktischen Erdun
Spezifikation
RS232 und USB-Gerät (im Lieferumfang enthalten), GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr | |
Grundwägung, Stückzählung, Prozentwägung, Tierwägung, Dichtebestimmung | |
50 bis 86 °F, Betriebsfähigkeit garantiert zwischen 41 bis 104 °F | |
Analytische und Präzisionswaagen | |
209 mm |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Metallunterteil, Kunststoffoberteil, abnehmbare Edelstahlwanne, Glaswindschutz | |
10 bis 30 °C, garantierte Betriebsfähigkeit zwischen 5 und 40 °C | |
321,00 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Pioneer™ Präzisionswaage