Learn More
Buerkle™ Pigmentstecher
Pigmentstecher zur Probenahme von Pigmenten, Pasten und Schüttgut.
279.00 CHF - 585.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Pigmentstecher
Material Edelstahl (V4A, AISI 316)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität DIN
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Pasten, Pigmente und agglomerierendes Schüttgut
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11856403
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5369-0310
85 mL
304.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11846403
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5369-0300
145 mL
279.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11876403
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5369-0610
179 mL
437.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11896403
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5369-0910
273 mL
585.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11866403
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5369-0600
312 mL
402.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11886403
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5369-0900
480 mL
545.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit halboffener Nut, 50 %, für stark haftende Produkte
  • Mit zu einem Viertel geöffneter Nut, 25 %, für leicht haftende Produkte
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
Pigmentstecher
Autoklavierbar
Ideal für Pasten, Pigmente und agglomerierendes Schüttgut
Edelstahl (V4A, AISI 316)
DIN
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pigmentstecher