Learn More
Buerkle™ Pigmentstecher
Pigmentstecher zur Probenahme von Pigmenten, Pasten und Schüttgut.
Marke:  Buerkle™ 5369-0610
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11876403
  • 437.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit halboffener Nut, 50 %, für stark haftende Produkte
  • Mit zu einem Viertel geöffneter Nut, 25 %, für leicht haftende Produkte
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
Pigmentstecher
Autoklavierbar
DIN
732 mm
Edelstahl (V4A, AISI 316)
179 mL
Ideal für Pasten, Pigmente und agglomerierendes Schüttgut
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pigmentstecher > Kapazität: 179 ml; Nut-Öffnung: 0,5; Länge der Nut: 600 mm; Länge: 732 mm