Learn More
Thermo Scientific™ Harnstoff Artikelnummer.: 10404185
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Harnstoff
Artikelnummer. 10404185 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10404185
Marke: Thermo Scientific™ 29700
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Reiner, kristalliner Harnstoff (CH4N2O), CAS 57-13-6; Vergällungsmittel mit geringer UV-Absorptionsfähigkeit für proteinbiologische Methoden (Elution, Auflösung, Neufaltung, Lagerung).
Thermo Scientific™ Pierce Harnstoff ist reiner, kristalliner Harnstoff, ein Proteinvergällungsmittel mit geringer UV-Absorptionsfähigkeit.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Leistungsmerkmale:
  • Schmelzpunkt: 132 bis 136 °C
  • Spezifikation: A280 <0,100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Form Pulver
Reagenztyp Chaotrop, Vergällungsmittel
Menge 1 kg
Produkttyp Harnstoff
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Harnstoff >