Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format
Reduzieren Sie Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen mit diesem Thiol-freien, reinen, kristallinen Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, TCEP (CAS 5961-85-3).
149.00 CHF - 930.00 CHF
Spezifikation
Form Fest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10530434
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
20490
1 g
172.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11856784
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
20491
10 g
930.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15780329
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A35349
10 x 1 mg
149.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl ist reines, kristallines Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, eine Thiol-freie Verbindung, die sehr effektiv ist, um Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen zu reduzieren und geruchlos und stabil ist.
Leistungsmerkmale:
  • Reduziert selbst die stabilsten wasserlöslichen Alkyldisulfide
  • Bei Raumtemperatur und pH 5 in weniger als 5 Minuten wirksam
  • Erfordert kein Entfernen vor der Reaktion mit Maleimid- oder Haloacetylverbindungen
  • Wasserlöslichkeit von 310 g/l
  • Resistent gegen Luftoxidation; nicht flüchtig und nicht reaktiv gegenüber anderen funktionellen Gruppen in Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
Fest
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format