Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TCEP-HCl, No-Weigh™ Format
Reduzieren Sie Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen mit diesem Thiol-freien, reinen, kristallinen Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, TCEP (CAS 5961-85-3).
Marke: Thermo Scientific™ 20490
154.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce TCEP-HCl ist reines, kristallines Tris-(2-carboxyethyl)phosphin-Hydrochlorid, eine Thiol-freie Verbindung, die sehr effektiv ist, um Protein- und Peptid-Disulfid-Bindungen zu reduzieren und geruchlos und stabil ist.
Besondere Merkmale:
- Reduziert selbst die stabilsten wasserlöslichen Alkyldisulfide
- Bei Raumtemperatur und pH 5 in weniger als 5 Minuten wirksam
- Erfordert kein Entfernen vor der Reaktion mit Maleimid- oder Haloacetylverbindungen
- Wasserlöslichkeit von 310 g/l
- Resistent gegen Luftoxidation; nicht flüchtig und nicht reaktiv gegenüber anderen funktionellen Gruppen in Proteinen
Spezifikation
Nach Erhalt bei Raumtemperatur im versiegelten Behälter aufbewahren, um Oxidation zu verhindern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Fest | |
Wasser |
Pierce™ | |
1 g | |
Disulfidreduzierendes Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- TCEP HCl, Tris(2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-carboxyethyl)phosphonium chloride