Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Rabbit
Für die Detektion im Picogrammbereich und die Western-Blot-Entwicklung nach weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer.
Marke:  Thermo Scientific™ 35066
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10574914
  • 222.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat enthält optimierte Reagenzien und Protokolle, die einen Nachweis im Picogrammbereich ermöglichen und die typische Entwicklung von Western Blots auf weniger als 1 Stunde nach dem Geltransfer verkürzen.
Diese Fast Western Blot Kits benötigen nur minimalen Zeitaufwand und liefern Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate vergleichbar sind. Die Kits enthalten alle Reagenzien, die für die Durchführung eines Western Blots erforderlich sind, der entweder mit einem primären Antikörper für Maus oder Kaninchen erforscht wird. Wie andere Western Blotting-Methoden erzeugt das enthaltene SuperSignal West Pico Substrate ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren nachweisbar ist. Die entwickelten Blots können wiederholt exponiert und vom primären Antikörper entfernt und erneut untersucht werden.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell – Pikogramm-Nachweissbereich in etwa einer Stunde
  • Praktisch – Keine teure Hardware oder Vakuum erforderlich, keine Verstopfungsprobleme
  • Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
  • Wirtschaftlich – Es müssen keine zusätzlichen Verbrauchsmaterialien oder Zusatzgeräte gekauft werden
  • Stabil – Alle Kit-Komponenten bei einer Lagerung bei 4 °C ein Jahr lang stabil
  • Einfach – Die Komplett-Kits enthalten alle Komponenten, die zum Blockieren, Sondieren und Entwickeln eines Blots mit Standard-Maus-oder Kaninchen-Primärantikörpern erforderlich sind
Kompatibel mit:
Pierce Membranes and Filter Paper; CL-Xposure™ Film for Western blotting; Pierce Western Blot Signal Enhancer; Restore Plus™ Western Blot Stripping Buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Fast Western Blot Kit, SuperSignal West Pico Substrat, Kaninchen, Einstiegsgröße
Chemolumineszenz
Western Blot
Pierce™, SuperSignal™
HRP
Kaninchen
5 Mini-Blots
Western-Blot-Kit
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
200 ml
Meerrettich-Peroxidase
Pikogramm-Niveau
Ausreichend für: 5 Mini-Blots mit Kaninchen-Primärantikörpern
• Fast Western Antikörperverdünnungsmittel, 100 ml
• Fast Western 10X Waschpuffer, 50 ml
• Fast Western Rabbit Optimized HRP Reagenz, Pico, 5 ml
• SuperSignal West Pico Luminol/Verstärkerlösung, 25 ml
• SuperSignal West Stable Peroxidlösung, 25 ml
Kit bei 4 °C lagern.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL407642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number35066
ChargennummerYH364541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number35066
ChargennummerWL338113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2021 Catalog Number35066
ChargennummerWB322097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2021 Catalog Number35066
ChargennummerTI268753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2018 Catalog Number35066
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Rabbit > Pico Kaninchen-Kit; 200 ml-Kit