Learn More
IKA™ HABITAT Cell, doppelwandiges 2 l-Paket
Das HABITAT Cell-Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein doppelwandiges 2 l-Glasgefäß für Zellkulturanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke: IKA™ 0010007649
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Steuerturm-Paket (z. B. HABITAT Cell) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung. Für die Temperaturregelung über den Doppelmantel empfehlen wir einen unserer Thermostate wie HRC 2 Basic oder Control.
Lieferumfang
- Ständer 2
- HA.gv.dw.2 Glasgefäß, doppelwandig
- Ha.mt.s.2 Motor, klein
- HA.hp.s.2 Ernte-Leitung, gerade
- Ha.ino Öffnung für die Inokulation
- HA.sp.m.2 Mikroverteiler, 5 µm
- Ha.cn Kondensator
- HA.ip.pi.2 3-Schrägblattrührer
- HA.s.tm.2 Temperatursensor
- HA.s.ph.2 pH-Sensor
- HA.s.do.2 DO-Sensor
- Ha.s.fo Schaumsensor
- HA.s.lv.2 Füllstandssensor
- Ha.cab.dw Kabel- und Schlauchsatz
- Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
Spezifikation
2 l | |
Borosilikatglas | |
230 x 490 x 230 mm |