Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Gereinigtes rekombinantes Streptavidin ermöglicht den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assay-Methoden, einschließlich Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Fluoreszenzbildgebung.
Marke:  Thermo Scientific™ 21125
910.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24369" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10700995
  • 1034.00 CHF / 5 Milligramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Gereinigtes Streptavidin wird in Phosphat-basiertem Puffer gefriergetrocknet zur sofortigen Rekonstitution mit Wasser geliefert
  • Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde
  • Dabei setzen Pierce™ Streptavidin-Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein
  • Streptavidin ist ein tetrameres Protein, bei dem jede Untereinheit ein Biotinmolekül mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt
  • Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation
  • Anwendungen: ELISA (Assay-abhängig), Western Blot (Assay-abhängig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Unkonjugiert
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C.
Pierce™
Biotin
5 mg
Fest
Streptavidin
Unmarkiert
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL404873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2024 Catalog Number21125
ChargennummerZG398139 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number21125
ChargennummerZC389908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number21125
ChargennummerYK384999 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number21125
ChargennummerYC363701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2023 Catalog Number21125
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.
    Aktionscode: 24112
    Gültig bis zum2025-06-26
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin > 5 mg