Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
100 mg
1.000 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
1000 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
- Gereinigtes Streptavidin wird in Phosphat-basiertem Puffer gefriergetrocknet zur sofortigen Rekonstitution mit Wasser geliefert
- Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde
- Dabei setzen Pierce™ Streptavidin-Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein
- Streptavidin ist ein tetrameres Protein, bei dem jede Untereinheit ein Biotinmolekül mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt
- Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation
- Anwendungen: ELISA (Assay-abhängig), Western Blot (Assay-abhängig)
Spezifikation
Spezifikation
Konjugat | Unkonjugiert |
Menge | 1 mg |
Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. |
Form | Fest |
Produktlinie | Pierce™ |
Produkttyp | Streptavidin |
Zielmolekül | Biotin |
Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
Tech Tip: Block endogenous biotin
DateigrößeVersion: 125.1 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur