Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Gereinigtes rekombinantes Streptavidin ermöglicht den Nachweis von biotinylierten Antikörpern und anderen Sonden in einer Vielzahl von Standard-Assay-Methoden, einschließlich Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und Fluoreszenzbildgebung.
Marke: Thermo Scientific™ 21135
Beschreibung
- Gereinigtes Streptavidin wird in Phosphat-basiertem Puffer gefriergetrocknet zur sofortigen Rekonstitution mit Wasser geliefert
- Streptavidin ist ein Biotin-bindendes Protein, das ursprünglich aus Streptomyces avidinii isoliert wurde
- Dabei setzen Pierce™ Streptavidin-Produkte eine rekombinante Form von Streptavidin mit einer Masse von 53.000 Dalton und einem praktisch neutralen isoelektrischen Punkt ein
- Streptavidin ist ein tetrameres Protein, bei dem jede Untereinheit ein Biotinmolekül mit einer Affinität bindet, die der von Avidin ähnelt
- Guanidiniumchlorid dissoziiert Avidin und Streptavidin in Untereinheiten, Streptavidin ist jedoch widerstandsfähiger gegen Dissoziation
- Anwendungen: ELISA (Assay-abhängig), Western Blot (Assay-abhängig)
Spezifikation
Unkonjugiert | |
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. | |
Pierce™ | |
Biotin |
100 mg | |
Fest | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |