Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Führen Sie routinemäßige Proteinelektrophorese- und Zelllyseverfahren mit diesem beliebten SDS-Standarddetergenz durch.
161.00 CHF - 466.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Reinigungsmittel
Löslichkeit Die 10%ige Lösung (wässrig, w/v) muss klar und farblos bis leicht gelblich sein
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Form Pulver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11821475
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28364
100 g
161.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10465715
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28365
1 kg
466.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) ist ein SDS-Detergenz mit Standardqualität für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) von Proteinen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieses Natriumdodecylsulfat (SDS) mit Lauryl-Gütegrad ist ein beliebtes anionisches Detergenz für Routineverfahren der Protein-Elektrophorese und Zelllyse. Die Formulierung ist ein Mix verschiedener Alkylsulfate mit unterschiedlicher Kettenlänge (C10 bis C18).
Besondere Merkmale:
  • Beliebtes anionisches Detergens für zahlreiche Proteinmethoden
  • Besonders nützlich für denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE)
  • Häufiger Bestandteil von Zelllysepuffern
Waschmitteleigenschaften (reines C12):
  • Molekulargewicht: 288,5
  • Detergens-Klasse: Ionisch (anionisch)
  • Aggregationszahl: 62
  • Molekülmasse der Mizelle: 18.000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 6 bis 8 mM (0,1728 bis 0,2304 %, w/v)
  • Trübungspunkt: Über 100 °C
  • Dialysierbar: Nein
Lagerungsbedingungen
  • Im Originalbehälter, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
  • Sollte zwischen den folgenden Temperaturen gelagert werden: 20 °C bis 25 °C
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Die 10%ige Lösung (wässrig, w/v) muss klar und farblos bis leicht gelblich sein
Pulver
Reinigungsmittel
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Detergenz (Pure)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl