Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Führen Sie routinemäßige Proteinelektrophorese- und Zelllyseverfahren mit diesem beliebten SDS-Standarddetergenz durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 28365
386.03 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10465715
  • 426.00 CHF / 1 Kilogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) ist ein SDS-Detergenz mit Standardqualität für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) von Proteinen.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieses Natriumdodecylsulfat (SDS) mit Lauryl-Gütegrad ist ein beliebtes anionisches Detergens für Routineverfahren der Protein-Gelelektrophorese und Zelllyse. Die Formulierung ist ein Mix verschiedener Alkylsulfate mit unterschiedlicher Kettenlänge (C10 bis C18).
Leistungsmerkmale:
  • Beliebtes anionisches Detergens für zahlreiche Proteinmethoden
  • Besonders nützlich für denaturierende Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE)
  • Häufiger Bestandteil von Zelllysepuffern
Detergenzeigenschaften (reines C12):
  • Molekulargewicht: 288,5
  • Detergens-Klasse: Ionisch (anionisch)
  • Aggregationszahl: 62
  • Molekülmasse der Mizelle: 18.000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 6 bis 8 mM (0,1728 bis 0,2304 %, w/v)
  • Trübungspunkt: über 100 °C
  • Dialysierbar: Nein
Lagerungsbedingungen
  • Im Originalbehälter an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
  • Sollte zwischen den folgenden Temperaturen gelagert werden: 20°bis 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Die 10%ige Lösung (wässrig, w/v) muss klar und farblos bis leicht gelblich sein
Pulver
1 kg
Reinigungsmittel
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Detergenz (Pure)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate