Learn More
Thermo Scientific™ Natriumdeoxycholat-Detergenz
Wasserlösliches ionisches Detergenz, das in Zelllysepuffern (z. B. RIPA-Puffer) verwendet wird, um Proteininteraktionen für die Isolierung von Liposomen und Membranproteinen zu stören.
231.00 CHF - 830.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Reinigungsmittel
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Form Pulver
Reagenztyp Detergenz (Pure)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11864141
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
89904
5 g
231.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11874141
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
89905
25 g
830.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Natriumdesoxycholat ist ein ionisches Detergenz, das sich besonders für den Aufbruch und die Dissoziation von Proteinwechselwirkungen eignet.
Natriumdesoxycholat (Salz der Desoxycholsäure) ist ein wasserlösliches gallensaures ionisches Detergenz, das häufig bei Proteinmethoden eingesetzt wird. Es wird meist als Komponente von Zelllysepuffern (z. B. RIPA-Puffer) verwendet, findet aber auch zu anderen Zwecken Anwendung, darunter: Liposomenherstellung, Isolierung von Membranproteinen und -lipiden, Vorbeugung unspezifischer Bindungen in der Affinitätschromatographie und als Substrat für Zellkulturmedien.
Leistungsmerkmale:
  • Beliebtes anionisches, gallensaures Detergenz für zahlreiche Laboranwendungen
  • Wirksam für Aufbruch und Disassoziation vieler Proteinwechselwirkungen
  • Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
  • Nützlich für Elution oder Regenerierung bestimmter Affinitätssäulen
  • Hochreine Verbindung mit niedrigem UV-Absorptionsgrad
Detergenzeigenschaften:
  • Alternative Benennungen: Natriumdesoxycholsäure; Desoxycholat, Natriumsalz
  • Chemische Bezeichnung: 3, 12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-Säure, Mononatriumsalz
  • Molekulargewicht: 414,6
  • Detergenzklasse: Ionisch (anionisch)
  • Aggregationszahl: 5 (Mittelwert)
  • Mizellenmolekulargewicht: 2.000 (Mittelwert)
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 2 bis 6 mM (0,083 bis 0,249 %, w/v)
  • Trübungspunkt: Unbekannt
  • Dialysierbar: Ja
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Aufbewahrung bei -20 °C
Pulver
Detergenz (Pure)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Natriumdeoxycholat-Detergenz