Learn More
Thermo Scientific™ Natriumdeoxycholat-Detergenz
Wasserlösliches ionisches Detergenz, das in Zelllysepuffern (z. B. RIPA-Puffer) verwendet wird, um Proteininteraktionen für die Isolierung von Liposomen und Membranproteinen zu stören.
Marke: Thermo Scientific™ 89904
184.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Natriumdesoxycholat ist ein ionisches Detergenz, das sich besonders für den Aufbruch und die Dissoziation von Proteinwechselwirkungen eignet.
Natriumdesoxycholat (Salz der Desoxycholsäure) ist ein wasserlösliches gallensaures ionisches Detergenz, das häufig bei Proteinmethoden eingesetzt wird. Es wird meist als Komponente von Zelllysepuffern (z. B. RIPA-Puffer) verwendet, findet aber auch zu anderen Zwecken Anwendung, darunter: Liposomenherstellung, Isolierung von Membranproteinen und -lipiden, Vorbeugung unspezifischer Bindungen in der Affinitätschromatographie und als Substrat für Zellkulturmedien.Leistungsmerkmale:
- Beliebtes anionisches, gallensaures Detergenz für zahlreiche Laboranwendungen
- Wirksam für Aufbruch und Disassoziation vieler Proteinwechselwirkungen
- Kann durch Dialyse aus der Lösung entfernt werden
- Nützlich für Elution oder Regenerierung bestimmter Affinitätssäulen
- Hochreine Verbindung mit niedrigem UV-Absorptionsgrad
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Alternative Benennungen: Natriumdesoxycholsäure; Desoxycholat, Natriumsalz
- Chemische Bezeichnung: 3, 12-α-Dihydroxy-5β-cholan-24-Säure, Mononatriumsalz
- Molekulargewicht: 414,6
- Detergens-Klasse: Ionisch (anionisch)
- Aggregationszahl: 5 (Mittelwert)
- Molekülmasse der Mizelle: 2000 (Mittelwert)
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 2 bis 6 mM (0,083 bis 0,249 %, w/v)
- Trübungspunkt: Unbekannt
- Dialysierbar: Ja
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Pulver | |
5 g |
Aufbewahrung bei -20 °C | |
Detergenz (Pure) |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium Deoxycholate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium 3-droxy-5-oate