Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SATA (N-succinimidyl S-acetylthioacetate) Artikelnummer.: 10750805
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Pierce™ SATA (N-succinimidyl S-acetylthioacetate)
Artikelnummer. 10750805 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
50 mg
Click to view available options
Menge:
50 mg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10750805
Marke: Thermo Scientific™ 26102
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Kurzes (2,8A), aminreaktives (NHS-Ester) Reagenz zum Hinzufügen einer Sulfhydrylgruppe; erzeugt eine stabile (geschützte, aber zugängliche) SH-Gruppe zur Proteinvernetzung.
Thermo Scientific™ Pierce SATA ist ein kurzkettiges Reagenz (2,8 Å Spacerarm) für die kovalente Modifikation von primären Aminen sowie die Zugabe einer stabilen und dennoch zugänglichen Sulfhydrylgruppe für die Erleichterung von heterobifunktionalen Vernetzungsstrategien.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert mit primären Aminen, um geschützte Sulfhydrylgruppen hinzuzufügen
  • Ein einfacher Entschützungsschritt erzeugt eine freie Sulfhydrylgruppe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Marker oder Farbstoff Sulfhydrylgruppe
Markertyp Konjugierende Gruppen
Produktlinie Pierce™
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Reagenztyp SATA
Menge 50 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZL396768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Artikelnummer26102
ChargennummerZI379035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Artikelnummer26102
ChargennummerZF373145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Artikelnummer26102
ChargennummerZC379033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Artikelnummer26102
ChargennummerZA372165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Artikelnummer26102
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ SATA (N-succinimidyl S-acetylthioacetate) >