Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L
Mit diesem gereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten, rekombinanten Protein L können Maus- und Humanantikörper, die Kappa-Leichtketten enthalten, in Immunassays nachgewiesen werden.
302.00 CHF - 12410.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Pierce™ |
---|---|
Form | Pulver |
Protein-Subtyp | Protein L |
Ziel | Antikörper |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Hinweis: Rekonstituiertes Produkt bis zu einem Monat bei 4 °°C lagern. Für die Langzeitlagerung aliquotieren, gleiches Glycerinvolumen hinzufügen und bei -20 °C lagern |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10658464
|
Thermo Scientific™
21189 |
1 mg |
302.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15225693
|
Thermo Scientific™
77679 |
50 mg |
3075.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15235693
|
Thermo Scientific™
77680 |
500 mg |
12410.00 CHF
500 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aufgereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L ermöglichen es, Maus- und humane Antikörper, die Kappa-Leichtketten enthalten, in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und nachzuweisen.
Protein L ist ein Immunglobulin-bindendes Protein, das ursprünglich aus dem Bakterium Peptostreptococcus magnus stammt, nun aber rekombinant hergestellt wird. Protein L hat die einzigartige Fähigkeit, durch Interaktionen mit der Kappa-Leichtkette zu binden, ohne die antigenbindende Stelle eines Antikörpers zu beeinträchtigen. Dies gibt Protein L die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Ig-Klassen und -Subklassen als andere antikörperbindende Proteine zu binden. Protein L bindet an alle Klassen von Immunglobulinen (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD). Protein L bindet auch Single Chain Variable Fragment(scFv)- und Fab-Fragmente. Protein L bindet Kappa I, III und IV beim Mensch und Kappa I bei der Maus.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Immunglobulin-bindende Domänen pro Protein
- Bindet Mitglieder aller Klassen von Ig (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD), die Kappa-Leichtketten enthalten
- Bindet scFv- und Fab-Fragmente, die Kappa-Leichtketten enthalten
Spezifikation
Pierce™ | |
Protein L | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Hinweis: Rekonstituiertes Produkt bis zu einem Monat bei 4 °°C lagern. Für die Langzeitlagerung aliquotieren, gleiches Glycerinvolumen hinzufügen und bei -20 °C lagern |
Pulver | |
Antikörper |