Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein L
Mit diesem gereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten, rekombinanten Protein L können Maus- und Humanantikörper, die Kappa-Leichtketten enthalten, in Immunassays nachgewiesen werden.
Marke: Thermo Scientific™ 77679
Beschreibung
Aufgereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein L ermöglichen es, Maus- und humane Antikörper, die Kappa-Leichtketten enthalten, in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und nachzuweisen.
Protein L ist ein Immunglobulin-bindendes Protein, das ursprünglich aus dem Bakterium Peptostreptococcus magnus gewonnen wurde, nun aber rekombinant hergestellt wird. Protein L hat die einzigartige Fähigkeit, durch Kappa Lichtketteninteraktionen zu binden, ohne die antigenbindende Stelle eines Antikörpers zu beeinträchtigen. Dies gibt Protein L die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum von Ig-Klassen und -Unterklassen als andere antikörperbindende Proteine zu binden. Protein L bindet an alle Klassen von Immunglobulinen (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD). Protein L bindet auch an scFV (Single Chain Variable Fragments)- und Fab-Fragmente. Protein L bindet die Kappa Typen I, III und IV in Humanproben und Kappa Typ I in Mausproben.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Immunglobulin-bindende Domänen pro Protein
- Bindet Mitglieder aller Klassen von Ig (IgG, IgM, IgA, IgE und IgD), die Kappa-Leichtketten enthalten
- Bindet variable einkettige Fragmente (scFv) und Fab-Fragmente, die Kappa-Leichtketten enthalten
Spezifikation
50 mg | |
Pulver | |
Antikörper |
Pierce™ | |
Protein L | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Hinweis: Rekonstituiertes Produkt bis zu einem Monat bei 4 °°C lagern. Für die Langzeitlagerung aliquotieren, gleiches Glycerinvolumen hinzufügen und bei -20 °C lagern |