Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G
Mit diesem aufgereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein G können Maus- und Humanantikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Immunassays nachgewiesen werden
770.00 CHF - 3900.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie Pierce™
Form Pulver
Protein-Subtyp Protein G
Ziel Antikörper
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10712725
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
21193
5 mg
770.00 CHF
5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15285683
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
77675
50 mg
1530.00 CHF
50 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15295683
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
77676
500 mg
3900.00 CHF
500 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aufgereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G ermöglichen es, Maus- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und nachzuweisen.
Protein G ist ein aus Streptokokken der Gruppe G isoliertes bakterielles Zellwandprotein. DNA-Sequenzierung von nativem Protein G identifiziert zwei IgG-bindende Domänen und Standorte für Albumin und Zelloberflächenbindung. Die Bindungsdomänen für Albumin und Zelloberfläche wurden aus rekombinantem Protein G eliminiert, um die unspezifische Bindung zu verringern und können daher zur Trennung von IgG von Rohproben verwendet werden. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 5, obwohl die Bindung auch bei pH 7,0 bis 7,2 wirksam ist.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält zwei Fc-bindende Domänen pro Protein
  • Besser als Protein A für Maus- (inkl. IgG1), Human- (inkl. IgG3) und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
  • Schlechter als Protein A für Meerschweinchen, Schwein, Hund und Katze
  • Bindet menschliches IgM, IgD oder IgA nicht
Spezifikation
Spezifikation
Pierce™
Protein G
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Pulver
Antikörper
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G