Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G
Mit diesem aufgereinigten, biotinylierten oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein G können Maus- und Humanantikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Immunassays nachgewiesen werden
Marke:  Thermo Scientific™ 21193
669.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10712725
  • 770.00 CHF / 5 Milligramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Aufgereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G ermöglichen es, Maus- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und nachzuweisen.
Protein G ist ein aus Streptokokken der Gruppe G isoliertes bakterielles Zellwandprotein. DNA-Sequenzierung von nativem Protein G identifiziert zwei IgG-bindende Domänen und Stellen für Albumin und Zelloberflächenbindung. Die Bindungsdomänen für Albumin und Zelloberfläche wurden aus rekombinantem Protein G eliminiert, um die unspezifische Bindung zu verringern und können daher zur Trennung von IgG von Rohproben verwendet werden. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 5, obwohl die Bindung auch bei pH 7,0 bis 7,2 wirksam ist.
Leistungsmerkmale:
  • Enthält zwei Fc-bindende Domänen pro Protein
  • Besser als Protein A für Maus (inkl. IgG1), human (inkl. IgG3) und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
  • Schlechter als Protein A für Meerschweinchen, Schwein, Hund und Katze
  • Bindet menschliches IgM, IgD oder IgA nicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce Recombinant Protein G
Pierce™
Protein G
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
5 mg
Pulver
Antikörper
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI401705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number21193
ChargennummerZE397121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number21193
ChargennummerZA389314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2024 Catalog Number21193
ChargennummerXG353854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number21193
ChargennummerWH328140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog Number21193
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G > Protein G; 5 mg