Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G
Mit diesem gereinigten, alkalischen Phosphatase- oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein A/G können Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, vieler verschiedener Wirtsarten nachgewiesen werden.
714.00 CHF - 17300.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Pierce™ |
---|---|
Form | Pulver |
Protein-Subtyp | Protein A |
Ziel | Antikörper |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10301214
|
Thermo Scientific™
21186 |
5 mg |
714.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15205693
|
Thermo Scientific™
77677 |
50 mg |
2115.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15215693
|
Thermo Scientific™
77678 |
500 mg |
17300.00 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A/G ermöglichen es, Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, von vielen verschiedenen Wirtsarten in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Die umfangreichen Fc-Bindungseigenschaften von Protein A/G machen es zu einem beliebten Hilfsmittel zur Untersuchung und Aufreinigung von Immunglobulinen. Protein A/G bindet an alle Human-IgG-Subklassen, IgA, IgE, IgM und in geringerem Maße IgD; es bindet jedoch nicht IgA, IgM oder Serumalbumin der Maus. Protein A/G ist ein ideales Hilfsmittel für die Aufreinigung und den Nachweis monoklonaler Antikörper der Maus aus IgG-Subklassen ohne Interferenzen dieser anderen Serumproteine. Einzelne Unterklassen von monoklonalen Mauszellen haben am wahrscheinlichsten eine stärkere Affinität zum chimären Protein A/G als zu Protein A oder Protein G.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Fc-Bindungsdomänen aus Protein A und zwei aus Protein G
- Bietet Bindung für alle Antikörperarten und -Subklassen, die entweder von Protein A oder Protein G erkannt werden
Spezifikation
Pierce™ | |
Protein A | |
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Pulver | |
Antikörper |