Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G
Mit diesem gereinigten, alkalischen Phosphatase- oder Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein A/G können Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, vieler verschiedener Wirtsarten nachgewiesen werden.
Marke: Thermo Scientific™ 77678
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A/G ermöglichen es, Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, von vielen verschiedenen Wirtsarten in Western-Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Die umfangreichen Fc-Bindungseigenschaften von Protein A/G machen es zu einem beliebten Hilfsmittel zur Untersuchung und Aufreinigung von Immunglobulinen. Protein A/G bindet an alle Human-IgG-Subklassen, IgA, IgE, IgM und in geringerem Maße IgD; es bindet jedoch nicht IgA, IgM oder Serumalbumin der Maus. Protein A/G ist ein ideales Hilfsmittel für die Aufreinigung und den Nachweis monoklonaler Antikörper der Maus aus IgG-Subklassen ohne Interferenzen dieser anderen Serumproteine. Einzelne Unterklassen von monoklonalen Mauszellen haben am wahrscheinlichsten eine stärkere Affinität zum chimären Protein A/G als zu Protein A oder Protein G.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Fc-Bindungsdomänen aus Protein A und zwei aus Protein G
- Bietet Bindung für alle Antikörperarten und -Subklassen, die entweder von Protein A oder Protein G erkannt werden
Spezifikation
500 mg | |
Pulver | |
Antikörper |
Pierce™ | |
Protein A | |
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.