Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A, Peroxidase Conjugated
Mit diesem gereinigten und Peroxidase-konjugierten rekombinanten Protein A lassen sich Kaninchen- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Western-Blot-, ELISA- und anderen Immunassays nachweisen
Marke: Thermo Scientific™ 32400
210.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A ermöglichen es, Kaninchen- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein A ist eine Zellwandkomponente, die von mehreren Staphylococcus-aureus-Stämmen hergestellt wird und aus einer einzelnen Polypeptidkette besteht und wenig oder kein Kohlenhydrat enthält. Rekombinantes Protein A wird in E. coli hergestellt und funktioniert im Wesentlichen genauso wie natives Protein A. Das Protein A-Molekül enthält vier Bindungsstellen mit hoher Affinität, die mit der Fc-Region aus IgG verschiedener Spezies, einschließlich Mensch und Kaninchen, interagieren können. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 8,2, obwohl die Bindung auch bei neutralen oder physiologischen Bedingungen (pH 7,0 bis 7,6) wirksam ist.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Fc-bindende Domänen pro Protein
- Besser als Protein G für polyklonales IgG aus Kaninchen-, Schwein-, Hund- und Katzenserum
- Schlechter als Protein G für Maus-Antikörper IgG1, humanes IgG3 und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
Spezifikation
Pierce Rekombinantes Protein A, Peroxidase konjugiert | |
1 mg | |
Pulver | |
Mensch, Kaninchen | |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
HRP | |
Pierce™ | |
Protein A | |
Antikörper |