Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A
Mit diesem aufgereinigten rekombinanten Protein A können Sie Kaninchen- und menschliche Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, im Western Blot-, ELISA und anderen Immunassays nachweisen
291.00 CHF - 3620.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | Pierce™ |
---|---|
Form | Pulver |
Protein-Subtyp | Protein A |
Spezies | Mensch, Kaninchen |
Ziel | Antikörper |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10648464
|
Thermo Scientific™
21184 |
5 mg |
291.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15255683
|
Thermo Scientific™
77673 |
50 mg |
718.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15275683
|
Thermo Scientific™
77674 |
500 mg |
3620.00 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A ermöglichen es, Kaninchen- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunoassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein A ist eine Zellwandkomponente, die von mehreren Staphylococcus-aureus-Stämmen hergestellt wird und aus einer einzelnen Polypeptidkette besteht und wenig oder kein Kohlenhydrat enthält. Rekombinantes Protein A wird in E. coli hergestellt und funktioniert im Wesentlichen genauso wie natives Protein A. Das Protein-A-Molekül enthält vier Bindungsstellen mit hoher Affinität, die mit der Fc-Region von IgG verschiedener Spezies, einschließlich Mensch und Kaninchen, interagieren können. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 8,2, obwohl die Bindung auch bei neutralen oder physiologischen Bedingungen (pH 7,0 bis 7,6) wirksam ist.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Fc-bindende Domänen pro Protein
- Besser als Protein G für polyklonales IgG aus Kaninchen-, Schwein-, Hund- und Katzenserum
- Schlechter als Protein G für Maus-IgG1, humanes IgG3 und Ratten-, Ziegen- und Kuhantikörper
Spezifikation
Pierce™ | |
Protein A | |
Antikörper |
Pulver | |
Mensch, Kaninchen | |
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |