Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A
Mit diesem aufgereinigten rekombinanten Protein A können Sie Kaninchen- und menschliche Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, im Western Blot-, ELISA und anderen Immunassays nachweisen
Marke: Thermo Scientific™ 77673
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Gereinigte und konjugierte Formen von Thermo Scientific™ Pierce Rekombinant Protein A ermöglichen es, Kaninchen- und humane Antikörper, insbesondere IgG-Isotypen, in Western Blotting-, ELISA-, IHC- und anderen Immunoassay-Protokollen zu untersuchen und zu erkennen.
Protein A ist eine Zellwandkomponente, die aus mehreren Staphylococcus-aureus-Stämmen hergestellt wird, aus einer einzelnen Polypeptidkette besteht und wenig oder kein Kohlenhydrat enthält. Rekombinantes Protein A wird in E. coli hergestellt und funktioniert im Wesentlichen genauso wie natives Protein A. Das Protein-A-Molekül enthält vier Bindungsstellen mit hoher Affinität, die mit der Fc-Region aus IgG verschiedener Spezies, darunter Mensch und Kaninchen, interagieren können. Die optimale Bindung erfolgt bei pH 8,2, obwohl die Bindung auch unter neutralen oder physiologischen Bedingungen (pH 7,0 bis 7,6) wirksam ist.Leistungsmerkmale:
- Enthält vier Fc-bindende Domänen pro Protein
- Besser als Protein G für polyklonales IgG aus Kaninchen-, Schwein-, Hund- und Katzenserum
- Schlechter als Protein G für Maus-Antikörper-IgG1, humanes IgG3 und Ratten-, Ziegen- und Rind-Antikörper
Spezifikation
50 mg | |
Pulver | |
Mensch, Kaninchen | |
Nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Pierce™ | |
Protein A | |
Antikörper |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.