Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase-K-Pulver (≥30 U/mg) Artikelnummer.: 11826724
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific™ Proteinase-K-Pulver (≥30 U/mg)
Artikelnummer. 11826724 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11826724
Marke: Thermo Scientific™ 17916
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Spaltung an der Carboxylseite aliphatischer, aromatischer oder hydrophober Rückstände und Verdau-inaktive DNase und RNase in der Nukleinsäure-Reinigung mit dieser Protease.
Thermo Scientific™ Pierce Proteinase K ist eine Protease, die an der Carboxyseite aliphatischer, aromatischer oder hydrophober Rückstände spaltet und häufig zum Verdau und zur Inaktivierung von DNase und RNase während der Nukleinsäure-Reinigung verwendet wird.
Calcium ist für die Funktion der Proteinase K nicht wesentlich. Daher stören EDTA und andere Chelatbildner die Aktivität nicht und können zusammen mit Proteinase K zur Inaktivierung calciumabhängiger Nukleasen in der DNA- und RNA-Vorbereitung verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Verfügt über eine hohe Aktivität, die über einen breiten Bereich von pH- und Temperaturbedingungen stabil ist und für kurze Verdauzeiten geeignet ist
  • Die Aktivität wird bei erhöhten Temperaturen bis 65 °C erhöht
  • RNAse- und DNAse-frei
Bestellhinweis:
Lieferung lyophilisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort nicht über -20 °C lagern.
Form Pulver
Menge 100 mg
Produkttyp Proteinase K
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerAA4585661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer17916
ChargennummerAA4596901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer17916
ChargennummerZK453493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer17916
ChargennummerZK4546301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Artikelnummer17916
ChargennummerZI4480041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Artikelnummer17916
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Proteinase K Powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: proteases
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Proteinase-K-Pulver (≥30 U/mg) >