Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Magnetic Beads
Diese hochleistungsfähigen Affinitätspartikel für hohen Durchsatz ermöglichen die Antikörperaufreinigung mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Separatoren.
373.00 CHF - 1434.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. |
Partikelgröße | 1 μm |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Pierce™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13444229
|
Thermo Scientific™
88850 |
5 ml |
1434.00 CHF
5 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13434229
|
Thermo Scientific™
88849 |
1mL |
373.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Antikörperreinigung mit manuellen oder robotergesteuerten Magnetabscheidern mit Thermo Scientific™ Pierce Protein L Magnet-Beads, Affinitätspartikel mit hoher Kapazität und für hohen Durchsatz.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Kovalent an eine blockierte Oberfläche aus magnetischen Beads gebundenes rekombinantes Protein L bindet selektiv Antikörper von Mäusen und Menschen durch Kappa-Leichtketten. Die Beads werden häufig eingesetzt, um monoklonale Antikörper in Zellkulturrückständen mit Kälberserumzusätzen aufzureinigen, da Protein L nicht an lgG von Kälbern bindet. Die Pierce Protein L Magnetic Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.Leistungsmerkmale:
Selektiv – Immobilisiertes Protein L eignet sich hervorragend für die selektive Aufreinigung von Antikörpern aus Menschen und Mäusen, die Kappa-Leichtketten enthalten.
Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads garantieren eine saubere Antikörperaufreinigung
Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Geräte)
Empfohlen für:
- Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper, die schlecht an magnetische Protein-A- oder Protein-G-Beads binden
- Aufreinigung monoklonaler Antikörper aus Kulturüberständen, die Rinderserum enthalten
- IP- und CO-IP-Assays mit Protein L
- Aufreinigung von scFv- und Fab-Fragmenten, die Kappa-Leichtketten enthalten
Spezifikation
Slurry: 10mg/mL, 1% solids | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Antikörper | |
Protein L |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. | |
Flüssig | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |