Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Magnetic Beads
Diese hochleistungsfähigen Affinitätspartikel für hohen Durchsatz ermöglichen die Antikörperaufreinigung mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Separatoren.
Marke: Thermo Scientific™ 88849
324.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Antikörperreinigung mit manuellen oder robotergesteuerten Magnetabscheidern mit Thermo Scientific™ Pierce Protein L Magnet-Beads, Affinitätspartikel mit hoher Kapazität und für hohen Durchsatz.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Kovalent an eine blockierte Oberfläche aus magnetischen Beads gebundenes rekombinantes Protein L bindet selektiv Antikörper von Mäusen und Menschen durch Kappa-Leichtketten. Die Beads werden häufig eingesetzt, um monoklonale Antikörper in Zellkulturrückständen mit Kälberserumzusätzen aufzureinigen, da Protein L nicht an lgG von Kälbern bindet. Die Pierce Protein L Magnetic Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.Leistungsmerkmale:
Selektiv – Immobilisiertes Protein L eignet sich hervorragend für die selektive Aufreinigung von Antikörpern aus Menschen und Mäusen mit Kappa leichten Ketten
Schwache unspezifische Bindung – Stabile vorblockierte Beads sorgen für eine saubere Aufreinigung des Antikörpers
Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Instrumente)
Empfohlen für:
- Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper, die schlecht an magnetische Protein-A- oder Protein-G-Beads binden
- Aufreinigung monoklonaler Antikörper aus Kulturüberständen, die Rinderserum enthalten
- IP- und CO-IP-Assays mit Protein L
- Aufreinigung von scFv- und Fab-Fragmenten, die Kappa-Leichtketten enthalten
Spezifikation
1 mL | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet. | |
Flüssig | |
1mL | |
Antikörper | |
Protein L |
Slurry: 10mg/mL, 1% solids | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Rekombinant | |
Magnetisches Affinitäts-Bead |