Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
BIOPHARMA
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke:  Sartorius VS2022
552.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10385121
  • 979.00 CHF / 48 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
30 kDa
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Ultrafiltration
PES
20 mL
48/Packung
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251301147 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/05/2025 Catalog NumberVS2022
Chargennummer251200927 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/05/2025 Catalog NumberVS2022
Chargennummer251100677 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog NumberVS2022
Chargennummer250800727 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog NumberVS2022
Chargennummer250400217 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Catalog NumberVS2022
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    24
    Stunden
    22
    Minuten
    20
    Sekunden
    26
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator > Vivaspin 20: PES; 30.000 MWCO; 48/Packung