Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 10 K MWCO, 5-20 ml
Thermo Scientific Pierce PES-Proteinkonzentratoren sind einfach zu bedienende Zentrifugalgeräte, die eine schnelle Verarbeitung und eine hervorragende Rückgewinnung von Proteinen mit MWCO-Werten von 10 K ermöglichen, erhältlich in 0,5 bis 100 ml-Probenvolumina.
Marke:  Thermo Scientific™ 88527
171.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15543340
  • 187.00 CHF / 20 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Ja
10 kDa
Pierce™
10 Konzentratoren
Filter
Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 10K MWCO, 5 bis 20 ml
PES
5 bis 20 ml
Protein
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA403580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number88527
ChargennummerZH388213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog Number88527
ChargennummerZE386229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number88527
ChargennummerZE386229A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number88527
ChargennummerZC382109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number88527
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkonzentrator PES, 10 K MWCO, 5-20 ml > 5 bis 20 ml, 10 Konzentratoren