Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Magnetic Beads
Diese hochleistungsfähigen Affinitätspartikel für hohen Durchsatz ermöglichen die Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsverfahren mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Trennvorrichtungen.
377.00 CHF - 1444.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Partikelgröße 1 μm
Produktlinie Pierce™
Ziel Antikörper
Typ Magnetisches Affinitäts-Bead
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13494219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88845
1mL
377.00 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13404229
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88846
5mL
1444.00 CHF
5 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Antikörperaufreinigung und Immunpräzipitationsverfahren mit manuellen oder robotergesteuerten magnetischen Separatoren mit Thermo Scientific™ Pierce Protein A-Magnet-Beads, Affinitätspartikel mit hoher Kapazität und für hohen Durchsatz.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Kovalent an eine blockierte Oberfläche aus magnetischen Beads gebundenes rekombinantes Protein A kann Antikörper verschiedener Typen binden und so die Aufreinigung der Antikörper von Rohextrakten ermöglichen. Immunpräzipitation-Assays mit Protein A beschichteten Beads ergeben eine hohe Ausbeute des Ziel-Antigens mit einem sehr niedrigen Hintergrund. Mit unserer Vernetzungschemie können Sie einen Antikörper auf einem Magnetpartikel immobilisieren und so eine IgG-Kontamination bei IP- oder Co-IP-Experimenten verhindern. Die Pierce Protein A Magnetic Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Effizienz – Vergleichbare oder höhere Ausbeute an IP-Zielantigenen als bei Magnetbeads anderer Hersteller
  • Geringe unspezifische Bindung – Stabile, vorblockierte Beads garantieren ein hochreines Produkt (z. B. ist das bei einer IP mit Antikörpern eluierte Antigen frei von kontaminierenden Proteinen aus komplexen Zelllysaten)
  • Konsistent – Magnetbeads verhindern Harzverluste und sorgen für eine effizientere Trennung als herkömmliche IP-Methoden, bei denen nur zentrifugiert wird
  • Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Geräte)
Empfohlen für:
  • IP- und Co-IP-Experimente
  • Antikörperaufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Pierce™
Magnetisches Affinitäts-Bead
1 μm
Antikörper
Protein A
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Magnetic Beads