Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose ist ein mit Protein A/G überzogenes Agarosegranulat mit außergewöhnlich hoher Bindungskapazität, das in vielen Verfahren zur Antikörper-Affinitätsreinigung zum Einsatz kommt.
818.00 CHF - 4620.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Agarose
Stationäre Phase Protein A/G
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11511931
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20423
2 ml
818.00 CHF
2 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15625315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20424
20 mL
4620.00 CHF
20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pierce Protein A/G Plus-Agarose besteht aus gereinigtem Protein A/G als rekombinantes Fusionsprotein, das kovalent immobilisiert und in hoher Dichte auf hochwertigem vernetztem 6 %-igem Agarosegranulat (CL-6B) aufgetragen wurde. Da das Protein A/G die Immunglobulin-bindenden Domänen von Protein A und G kombiniert, bietet das Granulat eine wirksame Affinitätsaufreinigung von IgG-Antikörpern aus verschiedensten Säugetierwirten.
Besondere Merkmale:
  • Protein A/G – immobilisiertes rekombinantes Fusionsprotein der Antikörper-bindenden Domänen von Protein A und Protein G ermöglicht eine polyklonale IgG-Aufreinigung für nahezu alle Säugetierarten
  • Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
  • Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein A/G durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
  • Hohe Kapazität –“Die Plus”-Variante der Pierce Protein A/G-Agarose enthält eine große Menge an immobilisiertem Protein A/G und bietet damit eine Bindungskapazität für mehr als 50 mg humanes IgG/ml-Harz
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
  • Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
  • Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Protein A/G
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose