Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Thermo Scientific Pierce Protein A/G Plus Agarose ist ein mit Protein A/G überzogenes Agarosegranulat mit außergewöhnlich hoher Bindungskapazität, das in vielen Verfahren zur Antikörper-Affinitätsreinigung zum Einsatz kommt.
Marke:  Thermo Scientific™ 20423
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11511931
  • 818.00 CHF / 2 Milliliter
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Pierce Protein A/G Plus Agarose besteht aus gereinigten Protein A/G als rekombinantes Fusionsprotein, das kovalent immobilisiert und in hoher Dichte auf hochwertiger vernetzter 6 %-igem Agarosegranulat (CL-6B) aufgetragen wurde. Da das Protein A/G die Immunglobulin-bindenden Domänen von Protein A und Protein G kombiniert, bietet das Granulat eine wirksame Affinitätsreinigung von IgG-Antikörpern verschiedenster Säugetierwirten.
Leistungsmerkmale:
  • Protein A/G – immobilisiertes rekombinantes Fusionsprotein der Antikörper-bindenden Domänen von Protein A und Protein G ermöglicht eine polyklonale IgG-Aufreinigung für nahezu alle Säugetierarten
  • Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
  • Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein A/G durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
  • Hohe Kapazität – “Die Plus”-Variante der Pierce Protein A/G-Agarose enthält eine große Menge an immobilisiertem Protein A/G und bietet damit eine Bindungskapazität für mehr als 50 mg humanes IgG/ml-Harz
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
  • Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 30cm pro Stunde
  • Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
Protein A/G
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Nasseispackung geliefert.
Pierce™
Flasche
IgG-Antikörper
2 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI401435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number20423
ChargennummerZF377714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2024 Catalog Number20423
ChargennummerZB362686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number20423
ChargennummerYD361809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2023 Catalog Number20423
ChargennummerXH360979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2022 Catalog Number20423
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose > 2 ml