Learn More
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle, bequeme Methode zur Aufreinigung von Immunglobulinen aus Serum, Zellkulturüberstand oder Aszites.
682.00 CHF - 2375.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung | Nasseis |
---|---|
Form | Flüssig |
Produktlinie | Pierce™ |
Proteinform | Rekombinant |
Typ | Magnetische Agarose-Beads |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15686144
|
Pierce™
78609 |
4 mL |
682.00 CHF
1 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15696144
|
Pierce™
78610 |
20 mL |
2375.00 CHF
5 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Produktmerkmale:
Unser rekombinantes Protein A/G bindet an alle humanen IgG-Unterklassen und ist somit die ideale Wahl für die Aufreinigung von polyklonalen oder monoklonalen IgG-Antikörpern, deren Unterklassenidentitäten nicht bestimmt wurden. Darüber hinaus bindet es IgA, IgE, IgM und (in geringerem Umfang) IgD. Protein A/G bindet gut alle Maus-IgG-Subklassen, jedoch nicht IgA, IgM oder Serum-Albumin der Maus. Das macht Protein A/G zum idealen Hilfsmittel für die Aufreinigung und den Nachweis monoklonaler Maus-Antikörper aus IgG-Subklassen, ohne Interferenzen von IgA, IgM und Serum-Albumin der Maus. Einzelne Unterklassen von monoklonalen Maus-Antikörpern haben wahrscheinlich eine stärkere Affinität zum chimären Protein A/G als zu Protein A oder Protein G.
- Protein A/G – Immobilisiertes rekombinantes Fusionsprotein der Antikörper-bindenden Domänen von Protein A und Protein G ermöglicht eine IgG-Aufreinigung für nahezu alle Säugetierarten
- Hohe Kapazität — Für routinemäßige und anspruchsvolle Reinigungsverfahren ausreichend
- Geringe unspezifische Bindung — Optimiertes Aufreinigungsprotokoll führt zu einer besseren IgG-Aufreinigung
- Flexibilität — Praktische IgG-Bindungsdomänen von Protein A und Protein G auf einem Bead
- Kompatibilität — Beads sind mit manuellen und automatisierten Anwendungen kompatibel
- Inert und stabil — Hervorragendes Herstellungsverfahren für immobilisiertes Protein A/G durch auslaugungsbeständige kovalente Bindungen
Anwendungen:
- Proteinreinigung und Proteinisolation
- Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Spezifikation
Nasseis | |
Pierce™ | |
Magnetische Agarose-Beads | |
Flasche |
Flüssig | |
Rekombinant | |
Protein A/G |