Learn More
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads bieten eine schnelle, bequeme Methode zur Aufreinigung von Immunglobulinen aus Serum, Zellkulturüberstand oder Aszites.
Marke: Pierce™ 78610
1623.41 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Produktmerkmale:Unser rekombinantes Protein A/G bindet an alle humanen IgG-Unterklassen und ist somit die ideale Wahl für die Aufreinigung von polyklonalen oder monoklonalen IgG-Antikörpern, deren Unterklassenidentitäten nicht bestimmt wurden. Darüber hinaus bindet es IgA, IgE, IgM und (in geringerem Umfang) IgD. Protein A/G bindet gut alle Maus-IgG-Subklassen, jedoch nicht IgA, IgM oder Serum-Albumin der Maus. Das macht Protein A/G zum idealen Hilfsmittel für die Aufreinigung und den Nachweis monoklonaler Antikörper der Maus aus IgG-Subklassen ohne Interferenzen von IgA, IgM und Serum-Albumin der Maus. Einzelne Unterklassen von monoklonalen Maus-Antikörpern haben wahrscheinlich eine stärkere Affinität zum chimären Protein A/G als zu Protein A oder Protein G.
- Protein A/G – Immobilisiertes rekombinantes Fusionsprotein der Antikörper-bindenden Domänen von Protein A und Protein G ermöglicht eine IgG-Aufreinigung für nahezu alle Säugetierarten
- Hohe Kapazität—für routinemäßige und anspruchsvolle Reinigungsverfahren ausreichend
- Geringe nichtspezifische Bindung—optimiertes Aufreinigungsprotokoll führt zu einer besseren IgG-Aufreinigung
- Flexibilität—Praktische IgG-Bindungsdomänen von Protein A und Protein G auf einem Bead
- Kompatibilität— Beads sind mit manuellen und automatisierten Anwendungen kompatibel
- Inert und stabil—Hervorragendes Herstellungsverfahren immobilisiert Protein A/G durch laugenresistente kovalente Bindungen
- Proteinreinigung und Proteinisolation
- Proteinaufreinigung mit hohem Durchsatz mithilfe eines automatisierten Magnetpartikelprozessors
Spezifikation
5 mL | |
Slurry: 25% | |
Nasseis | |
Flüssig | |
20 mL | |
Magnetische Agarose-Beads | |
Flasche |
20 mL | |
5 ml abgesetzter Harz. Geliefert als 20 ml 25%ige Suspension (v/v) in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, 0,01 % Tween-20 Detergenz, 0,05 % Natriumazid. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
25 to 30 μm | |
Pierce™ | |
Rekombinant | |
Protein A/G |