Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Tabletten sind Proteaseinhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Spezifikation
Zusammensetzung Inhibitoren in proprietärem Trägerstoff in Braunglasfläschchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13427766
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88665
30 Tabletten EDTA N/A
N/A
13437766
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88666
30 Tabletten (10 ml pro Tablette) EDTA Free N/A
N/A
13494179
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88265
20 Tablets EDTA N/A
N/A
13434189
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
88266
20 Tabletten (50 ml pro Tablette) EDTA Free N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Thermo Protease Inhibitor Tablets und Minitabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A und sind in Rezepturen mit oder ohne EDTA, einem Metalloproteinase-Inhibitor, erhältlich. Die EDTA-freie Formulierung bietet zusätzliche Kompatibilität mit IMAC-Reinigungsmethoden und 2D-Gelelektrophorese. Stabil für die Lagerung bei 4 °C für bis zu 12 Monate, jede große Tablette ist ausreichend für 50 ml Lösung und jede Minitablette ist ausreichend für 10 ml Lösung. Sowohl Tablettengrößen als auch -formulierungen eignen sich für die Reagenzienvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und kultivierten Zellen.
Leistungsmerkmale:
  • Kostengünstig −Sowohl große als auch Minitabletten sind für äquivalente Volumina am kostengünstigsten als andere handelsübliche Formulierungen
  • Anwenderfreundlich − Die kühlmittelstabilen Tabletten lassen sich leicht in Puffern und Lysereagenzien auflösen
  • Zwei Formulierungen − Mit oder ohne EDTA erhältlich
  • kompatibel −Verwendung mit selbst angefertigten oder handelsüblichen Zelllysereagenzien und Thermo Scientific Proteinassays
Spezifikation
Spezifikation
Inhibitoren in proprietärem Trägerstoff in Braunglasfläschchen