Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protease Inhibitor Tablets
Thermo Scientific™ Pierce Proteaseinhibitor-Tabletten sind Proteaseinhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Marke: Thermo Scientific™ 88666
Beschreibung
Thermo Scientific™ Thermo Protease Inhibitor Tablets und Minitabletten sind Protease-Inhibitoren mit breitem Spektrum, die den proteolytischem Abbau bei Zelllyse- und Proteinextraktionsuntersuchungen sehr wirksam verhindern.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Pierce Protease Inhibitor Tablets schützen Proteine vor proteolytischem Abbau durch Hemmung von Serin-Proteasen, Cystein-Proteasen, Asparaginsäure-Proteasen und Aminopeptidase, die in der Regel in Zelllysat-Proben vorhanden sind. Die Tabletten enthalten AEBSF, Aprotinin, Bestatatin, E-64, Leupeptin und Pepstatin A und sind in Rezepturen mit oder ohne EDTA, einem Metalloproteinase-Inhibitor, erhältlich. Die EDTA-freie Formulierung bietet zusätzliche Kompatibilität mit IMAC-Reinigungsmethoden und 2D-Gelelektrophorese. Stabil für die Lagerung bei 4 °C für bis zu 12 Monate, jede große Tablette ist ausreichend für 50 ml Lösung und jede Minitablette ist ausreichend für 10 ml Lösung. Sowohl Tablettengrößen als auch -formulierungen eignen sich für die Reagenzienvorbereitung vor der Proteinextraktion aus Gewebe und kultivierten Zellen.
Leistungsmerkmale:
- Kostengünstig −Sowohl große als auch Minitabletten sind für äquivalente Volumina am kostengünstigsten als andere handelsübliche Formulierungen
- Anwenderfreundlich − Die kühlmittelstabilen Tabletten lassen sich leicht in Puffern und Lysereagenzien auflösen
- Zwei Formulierungen − Mit oder ohne EDTA erhältlich
- kompatibel −Verwendung mit selbst angefertigten oder handelsüblichen Zelllysereagenzien und Thermo Scientific Proteinassays
Spezifikation
Inhibitoren in proprietärem Trägerstoff in Braunglasfläschchen | |
Protease Inhibitor Mini Tablets | |
Pierce™ | |
30 Tabletten (10 ml pro Tablette) |
EDTA Free | |
Tablette | |
300 ml Probe (10 ml pro Tablette) |